Learn More
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., E339, 98.5-101% (calc. to the dried substance), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15620750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15620750 1 kg 1kg
15630750 2.5 kg 2.50kg
15650750 6 x 1 kg pezzi 6
15660750 6 x 2.5 kg pezzi 6
15640750 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15620750 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 042731KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00€
    36.13€ / 1kg
    Risparmia 13.87€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
meets analytical specification of BP, European Pharmacopoeia, E339, 98.5-101% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10039-32-4
Formula molecolare H25Na2O16P
Molecular Weight (g/mol) 358.137
Numero MDL MFCD00149181
InChI Key DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC Name disodium;hydrogen phosphate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Forma fisica Crystals
Quantità 1 kg
Formula lineare Na2HPO4 · 12H2O
Peso formulazione 358.14g/mol
Percent Purity 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)
Grado Reagent