Learn More
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., E339, 98.5-101% (calc. to the dried substance), Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 6 x 2.5 kg |
| Formula lineare | Na2HPO4 · 12H2O |
| Peso formulazione | 358.14 |
| Percent Purity | 98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |
| Grado | Reagent |