Learn More
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, ≥99% (T), Solstice
Codice prodotto. 15636810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15636810 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15636810 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 716501KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.07€
    59.12€ / 1kg
    Risparmia 4.95€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., crystallized,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
CAS 10039-32-4
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Formula molecolare H25Na2O16P
Formula lineare Na2HPO4 · 12H2O
Numero MDL MFCD00149181
Sinonimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
InChI Key DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;hydrogen phosphate;dodecahydrate
Molecular Weight (g/mol) 358.137
PubChem CID 61456
Peso formulazione 358.14g/mol
Percent Purity ≥99% (T)