Learn More
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T), Solstice
Codice prodotto. 16665913
Cambia vista
Click to view available options
10 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16665913 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16665913 Fornitore Fluka N. del fornitore 7165010KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    520.18€ / 10kg
    Risparmia 44.82€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
Punto di fusione 34°C
CAS 10039-32-4
Colore Colorless
CAS max % 1
pH 9 to 9.3
Quantità 10 kg
Formula molecolare H25Na2O16P
Formula lineare Na2HPO4 · 12H2O
Sinonimo sec-Sodium phosphate; Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate; Disodium phosphate; di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
InChI Key DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodium dodecahydrate hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 358.14
Grado ACS
Densità 1.52 g/cm3 (20°C)