Learn More
Sodium phosphate, dibasic heptahydrate, 98+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10297073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10297073 1 kg Flacone in plastica 1kg
10036020 500 g Flacone in plastica 500g
10175503 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10297073 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.75€
    84.20€ / 1kg
    Risparmia 5.55€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-85-6
Formula molecolare H15Na2O11P
Molecular Weight (g/mol) 268.06
Numero MDL MFCD00149180
InChI Key LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC Name disodium phosphoric acid heptahydrate
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Punto di fusione 48.0°C
Colore White
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98+%
Informazioni di decomposizione >48°C
Densità 1.67
Formula lineare Na2HPO4·7H2O
Indice di Merck 15, 8789
Informazioni di solubilità Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 268.07
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS