Learn More
Sodium phosphate, dibasic heptahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10420101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10420101 500 g Flacone in plastica 500g
10783445 250 g Flacone in plastica 250g
11904291 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10420101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206515000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.45€
    48.00€ / 500g
    Risparmia 1.45€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-85-6
Formula molecolare H15Na2O11P
Molecular Weight (g/mol) 268.06
Numero MDL MFCD00149180
InChI Key LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC Name disodium phosphoric acid heptahydrate
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Punto di fusione 48.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 9.0 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99+%
Densità 1.67
Formula lineare Na2HPO4·7H2O
Indice di Merck 15,8789
Informazioni di solubilità Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 268.07
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical