Learn More
Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Solstice
Codice prodotto. 15688130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15688130 1 kg 1kg
15678130 100 g 100g
15618140 500 g 500g
15698130 2.5 kg 2.50kg
15628140 6 x 500 g pezzi 6
15608140 4 x 2.5 kg pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15688130 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore S93901KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    128.97€ / 1kg
    Risparmia 13.03€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
ACS reagent, 98.0-102.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-85-6
Formula molecolare H15Na2O11P
Molecular Weight (g/mol) 268.06
Numero MDL MFCD00149180
InChI Key LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC Name disodium phosphoric acid heptahydrate
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate dibasic heptahydrate
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare Na2HPO4 · 7H2O
Peso formulazione 268.07g/mol
Percent Purity 98 to 102%
Grado ACS
Densità 1.68g/mL at 25°C; Vapor Density: 4.9 (vs air)