Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, Heptahydrate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11494652 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494652 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11494652 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02191441.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.85€
    59.85€ / 500g
    Risparmia 3.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-03-2027
Widely used in molecular biology, biochemistry and chromatography. Sodium Phosphate, Dibasic, Heptahydrate, MP Biomedicals is a reagent with very high buffering capacity. It is highly hygroscopic, water soluble and useful (with Sodium Phosphate Monobasic)
Sodium phosphate dibasic heptahydrate is use in many applications such as:
  • Sequestrant, emulsifier and buffer in foods
  • As mordant in dyeing, for weighting silk and in tanning
  • In manufacturing of enamels, ceramics, detergents
  • As a fireproofing agent in soldering and brazing instead of borax
  • As a reagent and buffer in analytical chemistry, cathartic, laxative
Identificatori chimici
CAS 7782-85-6
Formula molecolare H15Na2O11P
Molecular Weight (g/mol) 268.06
Numero MDL MFCD00149180
InChI Key LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC Name disodium phosphoric acid heptahydrate
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Soluble in water, but more soluble in hot water; insoluble in alcohol, ethanol.
Peso formulazione 268.07
Percent Purity ≥98%
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium Phosphate Dibasic, Heptahydrate, ACS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Dibasic, Heptahydrate