Learn More
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate, TRC
Codice prodotto. 30422491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422491 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422491 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS667035500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Quantità 500 g
Formula molecolare HNa2O4P • 7(H2O)
Sinonimo Disodium Hydrogen Phosphate Heptahydrate, Disodium Orthophosphate Heptahydrate, Disodium Phosphate Heptahydrate, Sodium Monohydrogen Phosphate Heptahydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Heptahydrate
InChI Formula InChI=1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O=P([O-])([O-])O.[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;hydrogen phosphate;heptahydrate
Molecular Weight (g/mol) 141.9671802
Peso formulazione 268.0147