Learn More
Sodium phosphate dibasic, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15615860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15615860 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15615860 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 568141KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    97.63€ / 1kg
    Risparmia 8.37€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Tested according to Ph.Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate dibasic
CAS 7558-79-4
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula molecolare HNa2O4P
Formula lineare Na2HPO4
Numero MDL MFCD00003496
Numero UN UN3077
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
Molecular Weight (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Peso formulazione 141.96g/mol
Percent Purity 100%
Grado Reagent