Learn More
Sodium Phosphate Dibasic, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11416621 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Grado:
98 to 102%
Molecular Biology
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Grado
11416621 250 g Molecular Biology
11426621 500 g Molecular Biology
11436621 1 kg Molecular Biology
11455452 1 kg 98 to 102%
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11416621 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219484983
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC Name disodium hydrogen phosphate
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic
Nota nome Anhydrous
Quantità 250 g
Peso formulazione 141.96
Grado Molecular Biology