Learn More
Sodium Phosphate Dibasic, (White, crystalline powder/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11464652 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11464652 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11464652 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219144001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic
CAS 7558-79-4
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Formula molecolare HNa2O4P
Numero MDL MFCD00003496
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodium hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Peso formulazione 141.96
Grado Reagente ACS