Learn More
Sodium phosphate dodecahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Codice prodotto. 11327327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327327 500 g 500g
11337327 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11327327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011590.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10101-89-0 | H24Na3O16P | 380.119 g/mol
Sodium phosphate dodecahydrate is used in photographic developing, clarifying sugar, removing boiler scale, softening water and manufacturing of paper. They are added to many foods as an emulsifier to prevent oil separation. It can be utilized as a leavening agent. Some instances of these foods include the batter coating on breaded fish or chicken, and commercially baked cakes. Adding this item to food increases the shelf life of the food, maintaining the texture and visual aspect of the food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-89-0
Formula molecolare H24Na3O16P
Molecular Weight (g/mol) 380.119
Numero MDL MFCD00149198
InChI Key ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC Name trisodium;phosphate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate dodecahydrate
Punto di fusione ∼75°C (decomposition)
Colore White
pH 12
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Odore Odorless
Densità 1.62 g/mL
Formula lineare Na3PO4·12H2O
Numero UN UN3262
Indice di Merck 14,8662
Informazioni di solubilità Soluble in water; Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 380.12 (163.94 Anhydrous)
Percent Purity 98.0 to 102.0%
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium phosphate dodecahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:.