Learn More
Sodium phosphate, monobasic, 98%, extra pure, anhydrous
Codice prodotto. 12625157 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12625157 5 kg Flacone in plastica 5kg
12615157 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12625157 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448170050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    166.00€ / 5kg
    Risparmia 12.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7558-80-7 ∣ H2NaO4P ∣ 119.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-80-7
Formula molecolare H2NaO4P
Molecular Weight (g/mol) 119.98
Numero MDL MFCD00003527,MFCD00146206
InChI Key AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC Name sodio; diidrogenofosfato
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, monobasic
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare NaH2PO4
Indice di Merck 15,879
Informazioni di solubilità Solubility in water: 850g/L (20°C).
Peso formulazione 119.98
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro