Learn More
Sodium phosphate, monobasic, 99%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. 11350836 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11350836 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10751135 250 g Flacone in plastica 250g
10135013 1 kg Flacone in plastica 1kg
11914291 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11350836 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389870025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    163.00€ / 2.5kg
    Risparmia 12.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-80-7
Formula molecolare H2NaO4P
Molecular Weight (g/mol) 119.98
Numero MDL MFCD00003527,MFCD00146206
InChI Key AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, monobasic
Colore White
pH 4.1 to 4.7 (5% soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare NaH2PO4
Indice di Merck 15,879
Informazioni di solubilità Solubility in water: 850g/L (20°C).
IUPAC Name sodio; diidrogenofosfato
Peso formulazione 119.98
Percent Purity 99%
Grado Analytical