Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium phosphate, monobasic dihydrate |
| Punto di fusione | 60°C |
| CAS | 13472-35-0 |
| Colore | White |
| pH | 4.0 to 4.5 |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 250 g |
| Formula molecolare | H6NaO6P |
| Formula lineare | NaH2PO4.2H2O |
| Numero MDL | MFCD00149209 |
| Vedi altri risultati |