Learn More
Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate, 98.0-102.0%, (White crystalline powder/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11444662 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11444662 1 kg
11454662 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444662 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219144201
Identificatori chimici
CAS 10049-21-5
Formula molecolare H5NaO5P
Molecular Weight (g/mol) 139.00
Numero MDL MFCD00149208
InChI Key BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC Name sodium phosphoric acid hydrate
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0-102.0%
Peso formulazione 137.99
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate