Learn More
Sodium phosphate monobasic monohydrate, ACS Reagent, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | NaH2PO4 · H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| IUPAC Name | sodium;dihydrogen phosphate;hydrate |
| Peso formulazione | 137.99g/mol |
| Percent Purity | 98 to 102%, ≥98% |
| Grado | Reagente ACS |