Learn More
Sodium phosphate monobasic monohydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
500 g
1 kg
3 kg
6 x 1 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
Quantità | 25 g |
Formula lineare | NaH2PO4 · H2O |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
IUPAC Name | sodium phosphoric acid hydrate |
Peso formulazione | 137.99g/mol |
Percent Purity | 98 to 102%, ≥98% |
Grado | ACS Reagent |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.