Learn More
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15382268 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15382268 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15382268 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 381801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.58€
    263.03€ / 500g
    Risparmia 90.55€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Chemical Identifiers
CAS 10049-21-5
Formula molecolare H5NaO5P
Molecular Weight (g/mol) 139.00
Numero MDL MFCD00149208
InChI Key BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate
Nota nome Monobasic, Monohydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
IUPAC Name sodium;dihydrogen phosphate;hydrate
Peso formulazione 137.99
Percent Purity 99.5%
Grado Not Available
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.04kg
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium phosphate