Learn More
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15588174 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15588174 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15588174 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 382001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.63€
    203.12€ / 500g
    Risparmia 83.51€
    29% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity crystalline powder meeting USP and FCC standards for laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate
Nota nome Monobasic, Monohydrate
CAS 10049-21-5
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Formula molecolare H5NaO5P
Numero MDL MFCD00149208
Sinonimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
InChI Key BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC Name sodium;dihydrogen phosphate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 139.00
PubChem CID 516949
Peso formulazione 137.99
Percent Purity ≥98%
Grado FCC/USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.04kg