Learn More
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558204 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15558204 2.5 kg Flacone in polietilene Pezzo
15539670 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15558204 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 401105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1176.83€
    847.09€ / pezzi 1
    Risparmia 329.74€
    28% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-03-2027
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Liquid Chromatography and Molecular Biology applications
Identificatori chimici
CAS 10049-21-5
Formula molecolare H5NaO5P
Molecular Weight (g/mol) 139.00
Numero MDL MFCD00149208
InChI Key BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC Name sodium;dihydrogen phosphate;hydrate
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate
Nota nome Monobasic, Monohydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 137.99
Grado Ultrapure Bioreagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.04kg