Learn More
Sodium phosphate monobasic monohydrate, For ACS analysis, 98.0 to 102.0%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11424662 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424662 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11424662 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02191442.1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate monobasic monohydrate
Nota nome For ACS analysis
CAS 10049-21-5
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102.0%
Formula molecolare H5NaO5P
Numero MDL MFCD00149208
Sinonimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
InChI Key BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC Name sodium phosphoric acid hydrate
Molecular Weight (g/mol) 139.00
PubChem CID 516949
Peso formulazione 137.99
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate