Learn More
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Phosphate |
| Nota nome | Monobasic, Monohydrate |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 137.99 |
| Grado | Multi-Compendial/USP |
| Imballaggio | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Gravità specifica | 1L = 2.04kg |