Learn More
Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30136724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136724 25 g 25g
30137062 5 g 5g
30003915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136724 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS66704525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10049-21-5
Formula molecolare Na . H2 O . H2 O4 P
Molecular Weight (g/mol) 137.99
Sinonimo Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
IUPAC Name sodium;dihydrogen phosphate;hydrate
SMILES O.[Na+].OP(=O)(O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Quantità 25 g
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Peso formulazione 137.9694
Percent Purity >95%