Learn More
Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate, 98+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10582364 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10582364 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10158190 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10582364 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424400025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10101-89-0 | Na3O412H2O | 380.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-89-0
Formula molecolare Na3O412H2O
Molecular Weight (g/mol) 380.13
Numero MDL MFCD00149198
InChI Key ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC Name trisodium;phosphate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Punto di fusione 75.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare Na3PO4·12H2O
Indice di Merck 15, 8792
Informazioni di solubilità Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 380.13
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.62
Densità 1.6200g/mL