Learn More
Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate, extra pure
Codice prodotto. 15161075 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15161075 1 kg Flacone in plastica 1kg
15234844 5 kg Plastic Drum 5kg
15244844 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15161075 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 450660010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.70€
    34.40€ / 1kg
    Risparmia 2.30€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10101-89-0 ∣ Na3O4P·12H2O ∣ 380.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-89-0
Formula molecolare Na3O4P·12H2O
Molecular Weight (g/mol) 380.13
InChI Key ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC Name trisodium;phosphate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Punto di fusione 75.0°C
Forma fisica Powder, Needles or Crystals
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.62
Densità 1.6200g/mL
Formula lineare Na3PO4·12H2O
Indice di Merck 15,8792
Informazioni di solubilità Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 380.13
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.