Learn More
Sodium Phosphate Tribasic Dodecahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15622180 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15622180
Marca: Honeywell-Fluka 222003500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-89-0
Formula molecolare H24Na3O16P
Molecular Weight (g/mol) 380.119
Numero MDL MFCD00149198
InChI Key ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC Name trisodium;phosphate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Tribasic Dodecahydrate
Quantità 500 g
Formula lineare Na3PO4 · 12H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 380.12g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Densità 1.62g/mL at 25°C