Learn More
Sodium phosphite dibasic pentahydrate, 98%
Codice prodotto. 11994281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 11994281
Marca: Thermo Scientific Acros 428502500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 13517-23-2 | HNa2O35H2O | 216.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13517-23-2
Formula molecolare HNa2O35H2O
Molecular Weight (g/mol) 216.02
Sinonimo sodium phosphite dibasic pentahydrate, di-sodium hydrogen phosphite, di-sodium hydrogen phosphite pentahydrate, disodium pentahydrate hydrogen phosphite, 2na.ho3p.5h2o, di-sodiumhydrogenphosphitepentahydrate, disodium hydrogenphosphite pentahydrate, etidronate disodium related compound a, united states pharmacopeia usp reference standard
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphite dibasic pentahydrate
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di Merck 15,8793
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 216.02
Percent Purity 98%