Learn More
Sodium Picosulfate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488518
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488518 10 mg 10mg
16418366 100 mg 100mg
16414397 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16488518 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0544
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H13NNa2O8S2
Quantità 10 mg
Sinonimo Sodium Picosulphate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (207.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (207.72 mM)
SMILES O=S(OC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C3)(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 481.41
Peso formulazione 481.41
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Show More Show Less
Research purposes only