Learn More
Sodium Picosulfate, Mikromol™
Codice prodotto. 17991466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991466 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17991466 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0054.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium Picosulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Nomi componenti o analita Sodium Picosulfate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H13 N O8 S2 . 2 Na
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Sodium Picosulfate, Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, 1,1'-bis(hydrogen sulfate), sodium salt (1:2), Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, bis(hydrogen sulfate) (ester), disodium salt (9CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, bis(hydrogen sulfate) (ester) disodium salt (8CI), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol bis(hydrogen sulfate) disodium salt, DA 1773, Disodium bis[4-[(hydroxysulfonyl)oxy]phenyl](2-pyridyl)methane, Evacuol, Guttalax, Guttalax-Fher, LA 391, Laxoberal, Laxoberon, Neopax, Pico-Salax, Picolax, Picosulfate sodium, Picosulfol, Rapilax
InChI Formula InChI=1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2)c3ccccn3
IUPAC Name disodium;[4-[pyridin-2-yl-(4-sulfonatooxyphenyl)methyl]phenyl] sulfate
Molecular Weight (g/mol) 481.41
Quantità 250 mg
Peso formulazione 480.9878 g/mol