Learn More
Sodium pivalate hydrate, 98%
Codice prodotto. 10729334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10729334 50 g 50g
10541483 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10729334 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 364710500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 143174-36-1 | C5H9NaO2 | 124.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143174-36-1
Formula molecolare C5H9NaO2
Molecular Weight (g/mol) 124.12
Numero MDL MFCD00150782
InChI Key SJRDNQOIQZOVQD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium trimethylacetate hydrate, sodium pivalate hydrate, sodium hydrate pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, sodium salt, hydrate, acmc-20ajn9, sodiumtrimethylacetatehydrate, c5h9o2.na.h2o, trimethylacetic acid sodium salt hydrate, sodium 2,2-dimethylpropanoate-water 1/1/1
PubChem CID 23666172
IUPAC Name sodium;2,2-dimethylpropanoate;hydrate
SMILES [Na+].CC(C)(C)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium pivalate hydrate
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3CCO2Na·xH2O
Quantità 50 g
Peso formulazione 142.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium pivalate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.