Learn More
Sodium polyanetholesulfonate
Codice prodotto. 10667391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10667391 25 g 25g
10413171 100 g 100g
11914721 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10667391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419630250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 55963-78-5 | (C10H11NaO4S)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55963-78-5
Formula molecolare (C10H11NaO4S)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00148427
InChI Key JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
Sinonimo sodium anethole sulfite, polyanetholesulfonate, polyanethol sulfonate, benzene, 1-methoxy-4-1-propenyl-, e-, homopolymer, sulfonated, sodium salt, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene sulfite
PubChem CID 6434512
SMILES CS(=O)(=O)O[Na].COC1=CC=C(C=C1)C(-*)C(C)-*
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium polyanetholesulfonate
Colore Tan to White
pH 5.0 to 7.0 (1% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 14,8666
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name sodium;1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene;sulfite
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium polyanetholesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium polyanetholesulfonate