Learn More
Sodium polyanetholesulfonate
Codice prodotto. 11914721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11914721 500 g 500g
10667391 25 g 25g
10413171 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11914721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419635000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 55963-78-5 | (C10H11NaO4S)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55963-78-5
Formula molecolare (C10H11NaO4S)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00148427
InChI Key JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
Sinonimo sodium anethole sulfite, polyanetholesulfonate, polyanethol sulfonate, benzene, 1-methoxy-4-1-propenyl-, e-, homopolymer, sulfonated, sodium salt, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene sulfite
PubChem CID 6434512
SMILES CS(=O)(=O)O[Na].COC1=CC=C(C=C1)C(-*)C(C)-*
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium polyanetholesulfonate
Colore Tan to White
pH 5.0 to 7.0 (1% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Indice di Merck 14,8666
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name sodium;1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene;sulfite
Forma fisica Crystals or Powder