Learn More
Sodium polyphosphate, pure
Codice prodotto. 10055293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10055293 250 g Flacone in plastica 250g
10268893 1 kg Flacone in plastica 1kg
10025533 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10055293 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390932500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85€
    29.90€ / 250g
    Risparmia 1.95€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 50813-16-6 ∣ (NaO3P)n
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50813-16-6
Formula molecolare (NaO3P)n
Numero MDL MFCD00134118
Sinonimo hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
IUPAC Name Sodium polyphosphate
SMILES [Na]OP(-*)(=O)O-*
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium polyphosphate
Punto di fusione 600.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 g
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare (NaPO3)n
Indice di Merck 15, 8773
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/l (20°C)
Percent Purity 65 to 70%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium polyphosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.