Learn More
Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11486602 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486602 5 kg 5kg
11476602 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486602 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215015605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00€
    313.95€ / 5kg
    Risparmia 16.05€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-03-2027
Identificatori chimici
CAS 6381-59-5
Formula molecolare C4H12KNaO10
Numero MDL MFCD00150989
Sinonimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio ≥99%
InChI Key VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC Name potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 282.218
Peso formulazione 282.2
Percent Purity ≥99%
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.