Learn More
Sodium Propionate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10182680 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10182680 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10182680 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/6100/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 285°C
CAS 137-40-6
Colore White
pH 8 to 10.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare C3H5NaO2
Numero MDL 2759
Sinonimo sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
InChI Key JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;propanoate
Molecular Weight (g/mol) 96.061
PubChem CID 2723816
Peso formulazione 96.06g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica