Learn More
Sodium Propyl Parahydroxybenzoate, LoGiCal
Codice prodotto. 30459221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459221 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459221 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0432.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-69-9
Nomi componenti o analita Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H11 O3 . Na
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Tipo di soluzione Neat
SMILES [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC Name sodium;4-propoxycarbonylphenolate
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 202.18
Quantità 10 mg
Peso formulazione 202.0606 g/mol