Learn More
Sodium Propylparaben, TRC
Codice prodotto. 30136074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136074 5 g 5g
30133066 25 g 25g
30005413 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136074 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6732655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35285-69-9
Formula molecolare C10 H11 O3 . Na
Molecular Weight (g/mol) 202.18
Sinonimo Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester, sodium salt (9CI), Nipasol M Sodium, Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Propyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Propylparaben sodium, Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide, Sodium propyl 4-hydroxybenzoate, Sodium propyl p-hydroxybenzoate, Sodium propyl paraben
IUPAC Name sodium;4-propoxycarbonylphenolate
SMILES [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Peso formulazione 202.0606
Percent Purity >95%