Learn More
Sodium pyrophosphate, 98%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Sodium pyrophosphate is used in water softener, detergent, emulsifying agent, metal cleaner and nutritional supplement. It acts as a buffering agent, thickening agent and dispersing agent. It also acts as a tartar control agent in toothpaste and dental floss. In addition, it is used as a chelating agent in antimicrobial studies. It is also used as a food additive in common foods such as chicken nuggets, crab meat and canned tuna.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol.
Notes
Hygroscopic. Incompatible withstrong oxidizing agents and strong acids.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium pyrophosphate |
| Punto di fusione | 988°C |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1000 g |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Densità | 2.534 |
| Formula lineare | Na4P2O7 |
| Indice di Merck | 14,9240 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol. |
| Peso formulazione | 265.9 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium pyrophosphate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium pyrophosphate