Learn More
Sodium pyrophosphate, 98%
Codice prodotto. 11488177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488177 250 g 250g
11478177 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488177 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17546.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7722-88-5 ∣ Na4O7P2 ∣ 265.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Sodium pyrophosphate is used in water softener, detergent, emulsifying agent, metal cleaner and nutritional supplement. It acts as a buffering agent, thickening agent and dispersing agent. It also acts as a tartar control agent in toothpaste and dental floss. In addition, it is used as a chelating agent in antimicrobial studies. It is also used as a food additive in common foods such as chicken nuggets, crab meat and canned tuna.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol.
Notes
Hygroscopic. Incompatible withstrong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-88-5
Formula molecolare Na4O7P2
Molecular Weight (g/mol) 265.90
Numero MDL MFCD00003513
InChI Key FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo tetrasodium pyrophosphate, sodium pyrophosphate, tspp, phosphotex, tetrasodium diphosphate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, sodium diphosphate, victor tspp, natrium pyrophosphat, caswell no. 847
PubChem CID 24403
ChEBI CHEBI:71240
IUPAC Name tetrasodium;phosphonato phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium pyrophosphate
Punto di fusione 988°C
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.534
Formula lineare Na4P2O7
Indice di Merck 14,9240
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol.
Peso formulazione 265.9
Percent Purity 98%
Grado Ungraded
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium pyrophosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphate