Learn More
Sodium Pyrophosphate Decahydrate, Honeywell Fluka™
Product Code. 15692110 Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 g
2.5 kg
missing translation for 'unitSize'
100g
2.50kg
Product Code. 15692110
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 221368100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13472-36-1
Formula molecolare H20Na4O17P2
Molecular Weight (g/mol) 446.05
Numero MDL MFCD00149200
InChI Key VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC Name tetrasodium;phosphonato phosphate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Pyrophosphate Decahydrate
Quantità 100 g
Formula lineare Na4P2O7 · 10H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 446.06g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS