Learn More
Sodium Pyrophosphate, TRC
Codice prodotto. 30410121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410121 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410121 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS66708025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Pyrophosphate
CAS 7722-88-5
Quantità 25 g
Formula molecolare 4 Na . O7 P2
Sinonimo Diphosphoric acid','sodium salt (1:4), Diphosphoric acid','tetrasodium salt (9CI), Pyrophosphoric acid','tetrasodium salt (8CI), Accoline 126, Anhydrous tetrasodium pyrophosphate, Nankarin S 1, Phosphomix 110, Phosphotex, SPP, SPP (phosphate), Sodium diphosphate, Sodium diphosphate (Na4P2O7), Sodium phosphate (Na4P2O7), Sodium phosphorus oxide (Na4P2O7), Sodium pyrophosphate (Na4P2O7), TSPP, Tetrasodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate (Na4P2O7), Tetrasodium pyrophosphate, Tetrasodium pyrophosphate (Na4P2O7), Thermphos Pyro E 450, Victor TSPP
InChI Formula InChI=1S/4Na.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC Name tetrasodium;phosphonato phosphate
Molecular Weight (g/mol) 265.9024
Peso formulazione 265.871