Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Pyruvate |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 110.05 |
| Percent Purity | ≥99.6% |
| Grado | BAKER ANALYZED™ Reagent |
| Imballaggio | Wide Mouth Amber Glass Bottle |