Learn More
Sodium pyruvate, Cell Culture Grade
Codice prodotto. 15454339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15454339 100 g 100g
15444339 50 g 50g
15464339 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15454339 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61840.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 113-24-6 ∣ C3H3NaO3 ∣ 110.044 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 113-24-6
Formula molecolare C3H3NaO3
Molecular Weight (g/mol) 110.044
Numero MDL MFCD00002586
InChI Key DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC Name sodium;2-oxopropanoate
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium pyruvate
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Formula lineare CH3COCOONa
Beilstein 3568341
Informazioni di solubilità Freely soluble in water
Peso formulazione 110.04
Grado Cell Culture
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium pyruvate, Cell Culture Grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyruvate