Learn More
Sodium pyruvate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11440465 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440465 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11440465 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219965480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    129.15€ / 100g
    Risparmia 6.85€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Sodium pyruvate, White Powder
  • It is utilized as a component in culture broth and media.
  • The use of sodium pyruvate in Wallen fermentation medium to enhance the conversion of oleic acid to 10-ketostearic acid by Bacillus sphaericus has been described.
  • A protocol that uses sodium pyruvate to establish stably transfected human B cell lines has been published.
Identificatori chimici
CAS 113-24-6
Formula molecolare C3H3NaO3
Molecular Weight (g/mol) 110.04
Numero MDL MFCD00002586
InChI Key DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Pyruvic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, α-ketopropionic acid sodium salt
Specifica
Punto di fusione >300°C (literature)
Colore White
pH 6.54
Perdita all'essiccatura 0.0021
Note percentuale saggio ≥98.0%
Quantità 100 g
Beilstein 3568341
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.06g/mL) - Clear and Complete.
Forma fisica Powder