Learn More
Sodium Pyruvate (White Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10021513
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10021513 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10021513 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP356100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.60€
    29.80€ / 100g
    Risparmia 5.80€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 113-24-6 | C3H3NaO3 | 110.044 g/mol
Glass Bottle; 100g
This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Pyruvate
CAS 113-24-6
Punto di fusione 300°C
Colore Bianco
pH 5.5 to 6.5
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H3NaO3
Formula lineare CH3COCO2Na
Quantità 100 g
Sinonimo sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
InChI Key DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;2-oxopropanoate
Molecular Weight (g/mol) 110.044
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Peso formulazione 110.04
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Polvere/solido