Learn More
Sodium salicylate, 99%
Codice prodotto. 11458916
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458916 1000 g 1000g
11468916 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11458916 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17056.0B
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 54-21-7 | C7H5NaO3 | 160.104 g/mol
Sodium salicylate is used as an analgesic and antipyretic. It also acts as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Further, it is used as a phosphor for the detection of vacuum ultraviolet radiation and electrons. It serves as a neurofibromatosis kappa B inhibitor and reducer of oxidative stress. It finds applications as a drug with the function of being antifebrile and anti-rheumatic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium Salicylate is used as an analgesic and antipyretic. It also acts as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Further, it is used as a phosphor for the detection of vacuum ultraviolet radiation and electrons. It serves as a neurofibromatosis kappa B inhibitor and reducer of oxidative stress. It finds applications as a drug with the function of being antifebrile and anti-rheumatic.
Solubility
Soluble in water, 1,4-dioxane, ethanol and glycerol.
Notes
Light sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acidsmineral acids, metallic salts and iodine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-21-7
Formula molecolare C7H5NaO3
Molecular Weight (g/mol) 160.104
Numero MDL MFCD00002440
InChI Key ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC Name sodium;2-hydroxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Salicylate
Punto di fusione >300°C
Odore Odorless
Quantità 1000 g
Beilstein 3732792
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,8332
Informazioni di solubilità Soluble in water,1,4-dioxane,ethanol and glycerol.
Peso formulazione 160.11
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Salicilato di sodio
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..