Learn More
Sodium Salicylate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10030460 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10030460 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10030460 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/6200/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
C7H5NaO3, CAS Number-54-21-7, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl, salsonin, sodium 2-hydroxybenzoate, sodium salicylate, 500g, CHEBI:9180, White, 160.1g/mol, ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M, sodium;2-hydroxybenzoate, 200 deg.C, 2440, 160.104 | CAS: 54-21-7 | C7H5NaO3 | 160.104 g/mol
C7H5NaO3, CAS Number-54-21-7, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl, salsonin, sodium 2-hydroxybenzoate, sodium salicylate, 500g, CHEBI:9180, White, 160.1g/mol, ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M, sodium;2-hydroxybenzoate, 200 deg.C, 2440, 160.104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 200°C
CAS 54-21-7
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare C7H5NaO3
Numero MDL 2440
Sinonimo sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
InChI Key ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC Name sodium;2-hydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 160.104
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Peso formulazione 160.1g/mol
Grado Ultrapuro
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Salicylic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.