Learn More
Sodium Salicylate, MedChemExpress
Beschreibung
Sodium Salicylate (Salicylic acid sodium salt) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation. Sodium Salicylate is also a S6K inhibitor.Sodium Salicylate is a NF-κB inhibitor that decreases inflammatory gene expression and improves repair in aged muscle.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Sodium Salicylate |
| CAS | 54-21-7 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H5NaO3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Salicylic acid sodium salt2-Hydroxybenzoic acid sodium salt |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 100 mg/mL (624.61 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (624.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])C1=CC=CC=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.1 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?